Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHM-200-seriens omrørings-/varmekappe
Artikelnummer. 10402970
Volumen:
100 ml (3,4 oz.)
1000 ml (33,8 oz.)
2000 ml (67,6 oz.)
250 ml (8,5 oz.)
50 ml (1,7 oz.)
500 ml (17 oz.)
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10402970
Brand: Cole-Parmer™ 0464155
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SHM-200-seriens omrørings-/varmekappe giver kraftige omrøringshastigheder op til 520 o/min. og opvarmning op til 450 °C.
  • Tovejsomrøring med automatisk fastholdelse af rørestang.
  • Termisk isolerende patron giver maksimal varmeoverførsel.
  • Kemikaliebestandigt polypropylenhus er sikkert at røre ved.
  • Omrør din prøve, mens den varmes op til 450°C (842°F).
  • Disse holdbare omrører/varmekapper har en tovejs magnetisk omrører med hastigheder op til 520 o/min.
  • En auto-funktion genaktiverer omrøring, hvis den afbrydes eller mistes af en eller anden grund.
  • En indbygget powercontroller med skivemarkeringer fra 1 til 10 tilbyder fremragende repeterbarhed.
  • To farvede lys indikerer strøm tændt og varme tændt.
  • Det udskiftelige oprullede varmeelement, som er ophængt i en termisk isolerende patron, giver maksimal varmeoverførsel og støtte.
  • Unikke ventilationsåbninger og keramisk fiberisolering holder den kemikalieresistente udvendige side af polypropylen kølig, selv under brug.
  • En sikkerhedsjordskærm og dobbeltsikringer giver ekstra sikkerhed.
Certificeringer
CE
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Volumen 2000 ml (67,6 oz.)
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Dimensioner (L x B x H) 400 x 350 x 197 mm
Spænding 230 V
Model- 450 °C
Materiale Yderkasse af polypropylen
Strømforsyningsdetaljer UK og EU stik
Watt 520 W
Vægt (metrisk) forsendelse 5.68 kg
Produkttype Omrøringsvarmekappe
Kapacitet (engelsk) 67,6 oz.
Frekvens 50/60 Hz