Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ CERAN™ Kogeplade, °50 C til °500 C, Glaskeramik
Topplademateriale:
Glaskeramik
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Forsynet med separat regulator
- Lavmasseplade er elektrisk opvarmet over hele sin overflade og er indlejret i en højkvalitets, rustfri stålramme, som er monteret på et indvendigt isoleret rustfrit stålhus
- Temperaturstyringssystem reguleres af en elektronisk NiCr-Ni temperatursensor med reguleringsområde mellem 50° til 500 °C
- Controller er indbygget i et trykstøbt aluminiumshus
- Opvarmningstid for 500 °C er ca. 8 minutter
- Fire fod, som individuelt kan justeres til en ca. højde på 8 mm, sikre en slingrefri, vandret stabilitet
Specifications
Specifications
| Kropsmateriale | Rustfrit stål |
| Topplademateriale | Glaskeramik |
| Størrelse | 11 x 17 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 500 °C |
| Dybde (metrisk) | 440 mm |
| Vægt (engelsk) | 14.3 lb. |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Vægt (metrisk) | 6.5 kg |
| Bredde (metrisk) | 290 mm |
| Watt | 3000 W |
| Show More |