Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, °100 C til °300 C, Aluminiumslegering
Artikelnummer. 11774838
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11774838
Brand: Gestigkeit Harry™ PZ72/230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form: rektangel, størrelse: 20 x 14 tommer.
Form: Rektangel; Størrelse: 20 x 14 tommer.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Størrelse 20 x 14 tommer.
Temperatur (metrisk) 100 °C til 300 °C
Form Rektangel
Spænding 230 V
Type Varmeplade