Få mere at vide
Heidolph™ Varme modul
Til brug med (udstyr):
Inkubator 1000
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Jævn og hurtig varmefordeling er afgørende for fremragende resultater
- Med en effekt på 300 watt sikrer varmemodulet hurtige opvarmningstider i inkubationssystemet
- Termofile organismer kan også inkuberes ved en temperatur på 65 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 115/230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 65 °C |
| Til brug med (udstyr) | Inkubator 1000 |