Få mere at vide
Witeg™ Opvarmningskapper
Artikelnummer. 15715848
Skift visning
Dybde (metrisk):
100 mm
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
15715848 100 mm
1 options
Artikelnummer. 15715848 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. DH.WHM12035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4229.01 DKK
    3651.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 577.57 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til brug med enten runde flasker eller bægre.
  • Fås til en række bæger-/flaskekapaciteter
  • Temperaturområde mellem 100° og 450 °C
  • Nikkelkrom varmeelement
  • Coil-type: syrebestandig, lang levetid
  • Indbygget temperaturcontroller eller ekstern controller, afhængigt af model
  • CE-certificeret og unikt serienummer til sporing
  • 2x omrørerstænger følger med nogle modeller
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Controller type Integration
Controller Temperaturregulator
Diameter (metrisk) 270 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Dybde (metrisk) 100 mm
Til brug med 2000 ml runde flasker Duran og lwaki
Højde (metrisk) 200 mm
Inkluderer 2x rørstænger
Watt 450 W
Produkttype Opvarmningskappe
Fartøjstype Runde flasker
Temperatur (metrisk) 100 °C til 450 °C