Få mere at vide
Bibby Scientific™ Varmekappe Reserveelement
Artikelnummer. 11708412
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11708412 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11708412 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 0301215
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med EM Serie 50 ml
Spænding 230 V
Watt 60w
Produkttype Varmekappe Reserveelement
Frekvens 50/60 Hz