Få mere at vide
Fisherbrand™ Heating Mantle
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | Integrated |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Elektriske krav | 230V |
| Inkluderer | Controller |
| Materiale | Metal cased |
| Form | Pear |
| Watt | 260w |
| Produkttype | Heating Mantle |
| Temperatur (metrisk) | 450°C |