Få mere at vide
JULABO™ Varme Immerkulator, CORIO™ CD
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15400572
Skift visning
Flowhastighed:
15 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15400572 15 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15400572 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9012000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Støjsvag, nem at betjene og præcis varmesænkningscirkulator, der monteres på enhver badetank op til 50L. Julabo ™Varme Immerkulator, CORIO™ CD kan udstyres med et valgfrit pumpesæt til ekstern applikationstemperaturstyring.
  • Præcis temperaturkontrol
  • Til interne og eksterne applikationer (tilbehør påkrævet)
  • Til badetanke med en maksimal påfyldningsvolumen på 50L
  • Lys, hvid, letlæselig skærm
  • Meget stille
  • Nem betjening
  • Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
  • USB forbindelse
  • Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-1
  • Ideel til en lang række applikationer inden for kemi, farmaceutisk, medicin, f.eks. temperaturapplikationer til prøver, analyser, materialetestning og mere.
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Oversigt Nedsænkningsdybde: 6,53 tommer.
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 150 °C
Vise LED
Varmekapacitet 2 kW
Maks. Tryk 0,35 bar
Model- CORIO CD
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Dimensioner (L x B x H) 16 x 13.2 x 36.2 cm
Vægt (engelsk) 5.8 lb.
Vægt (metrisk) 2.6 kg
Watt 1 kW