Få mere at vide
JULABO™ Varme Immerkulator, CORIO™ C
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15400552
Skift visning
Temperaturområde:
20 °C til 100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde Pakningsstørrelse
15400552 20 °C til 100 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15400552 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9011000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Støjsvag, nem at betjene og præcis varmesænkningscirkulator, der monteres på enhver badetank op til 30L. Bademonteringsklemmen er inkluderet i leveringen og letter montering af cirkulatoren på enhver badetank op til 30 liter.
  • Præcis temperaturkontrol
  • Til interne standardapplikationer
  • Til badetanke med en maksimal påfyldningsvolumen på 30L
  • Lys, hvid, letlæselig skærm
  • Meget stille
  • Nem betjening
  • klasse I (NFL ) ifølge DIN 12876-1
  • Ideel til en lang række applikationer inden for kemi, farmaceutisk, medicin, f.eks. temperaturapplikationer til prøver, analyser, materialetestning og mere.
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Oversigt Nedsænkningsdybde: 6,53 tommer.
Flowhastighed 6 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 100 °C
Vise LED
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer Bademonteringsklemme
Maks. Tryk 0,1 bar
Model- CORIO C
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Dimensioner (L x B x H) 16 x 13.2 x 36.2 cm
Vægt (engelsk) 4.19 lb.
Vægt (metrisk) 1.9 kg
Watt 1 kW