Få mere at vide
Bibby Scientific™ Varmeelement til Soxhlet
Artikelnummer. 11826215
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
11826215 250 ml Hver
1 options
Product Code. 11826215 Supplier Bibby Scientific™ Supplier No. REME0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 DKK
    2237.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 932.01 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Bibby Scientific Varmeelement til Soxhlet, Kapacitet: 250 mL, Til brug med: Soxhlet ekstraktor
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Til brug med Ekstra Soxhlet udtrækker
Produkttype Varmeelement