Få mere at vide
Fistreem International™ Varmeelement, Calypso Ultrapure Vand Still
Artikelnummer. 13156020
Skift visning
Til brug med (udstyr):
2 liters model
4 liters model
Spænding:
220 V
240 V
Watt:
0,9 kW
1,5 kW
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Spænding Watt unitSize
13156020 2 liters model 220 V 0,9 kW Hver
13146020 2 liters model 240 V 0,9 kW Hver
13196020 4 liters model 220 V 1,5 kW Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13156020 Leverandør Fistreem International™ Leverandørnr. WCA701.HEJ.4
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Egnet udskiftningsvarmeelement til den økonomisk prissatte, beskedne efterspørgsel Calypso Still. Fistreem International™ Varmeelement, Calypso Ultrapure Water Still er beskyttet af en højtemperaturafskæringsfunktion.
  • En høj temperaturafskæring beskytter varmeapparaterne i tilfælde af vandsvigt, mens operatørsikkerheden er sikret gennem fuldstændigt lukket glas.
  • Calypso Still er økonomisk og fås med 2L/time eller 4L/time output.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 2 liters model
Type Varmeelement
Til brug med (applikation) Calypso Ultrapure Vand Stille
Spænding 220 V
Watt 0,9 kW