Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Varmeelement
Artikelnummer. p-8011213
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11517497
Brand: Bibby Scientific™ 1008661
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservevarmeelementer til Soxhlet Air Baths. Bibby Scientific™ Electrothermal™ Varmeelementer er tilgængelige for 100 ml og 500 ml kolbekapacitet.
  • Reservevarmeelementer til Soxhlet Air Baths.
  • Tilgængelig i 100 ml og 500 ml kapacitet
  • Reservevarmeelementer til Soxhlet Air Baths.
  • Tilgængelig i 100 ml og 500 ml kapacitet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Til brug med Ekstra Soxhlet udtrækker
Produkttype Varmeelement