Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Varmeelement
Artikelnummer. 11517497
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11517497 100 ml Hver
11527547 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11517497 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 1008661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 DKK
    1224.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 635.05 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Reservevarmeelementer til Soxhlet Air Baths. Bibby Scientific™ Electrothermal™ Varmeelementer er tilgængelige for 100 ml og 500 ml kolbekapacitet.
  • Reservevarmeelementer til Soxhlet Air Baths.
  • Tilgængelig i 100 ml og 500 ml kapacitet
  • Reservevarmeelementer til Soxhlet Air Baths.
  • Tilgængelig i 100 ml og 500 ml kapacitet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Til brug med Ekstra Soxhlet udtrækker
Produkttype Varmeelement