Få mere at vide
Bibby Scientific™ Opvarmning Electromantle
Artikelnummer. 11708422
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11708422 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11708422 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 3610465
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Til brug med EMV0250/CEX1
Form V-formet
Produkttype Opvarmning Electromantle
Temperatur (metrisk) 450 °C