Få mere at vide
Fisherbrand™ Heating/Cooling Mini Shakers
Artikelnummer. p-6731002 Shop alle Fisherbrand produkter
Elektriske krav:
230 V,1 A, 450 W
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15544080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til analyser, der kræver en stabil, kontrolleret temperatur.
  • Mikroprocessorstyring - Mikroprocessorstyringen med variabel hastighed giver konsistent, ensartet rystning. Mikroprocessoren viser sidste sætpunkt og genstarter, hvis strømmen afbrydes.
  • PID-temperaturregulator - Opretholder præcis temperaturkontrol fra 10°C under omgivelsestemperatur til 65°C. Brugervenlig styring giver mulighed for at justere temperaturen i intervaller på 1°C.
  • Tredobbelt excentrisk drev - Permanent smurte kuglelejer og vedligeholdelsesfri, børsteløs DC-motor giver pålidelig service og kontinuerlig drift.
  • LED-skærm - Berøringskontrol med letlæselige, uafhængige LED-skærme for temperatur, hastighed og tid giver operatøren mulighed for at se alle indstillinger på én gang. Giver gentagelige og nøjagtige resultater hver gang og er let synlig hen over laboratoriebordet. Timeren vil vise forløbet tid eller, i tilfælde hvor den er programmeret til brugerdefineret grænse, vil den slukke for enheden, når tiden når nul. Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
  • Temperaturkalibreringstilstand - Giver brugeren mulighed for at kalibrere enheden efter en ekstern temperaturenhed.
  • Applikationer - Celle- og bakteriekulturer, hybridiseringer og enzymreaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Hastighedskontrol nøjagtighed ±2 % af indstillet hastighed op til 999 rpm ±5 % 1000 til 1200 rpm
Hastighedsområde 150 til 1200 rpm (mikroplade), 100 til 600 rpm (modulær blok)
Elektriske krav 230 V,1 A, 450 W
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Dimensioner (LxB) Platform 7 x 5,5 tommer (180 x 140 mm)
Dimensioner (L x B x H) 16,3 x 11,5 x 12 tommer (415 x 293 x 308 mm)
Alarmer Akustisk og visuel
Vise LED
Fugtighedsområde Maks. 80 %
Timer rækkevidde 1 sek. til 9999 min.