Description
Includes
PCR blok, polycarbonat låg
- Mikroprocessorstyring - Mikroprocessorstyringen med variabel hastighed giver ensartet, ensartet rystehandling. Mikroprocessoren viser sidste sætpunkt og genstarter, hvis strømmen afbrydes.
- PID temperaturregulator - Opretholder præcis temperaturkontrol fra 10 °C under omgivelsestemperatur til 65 °C. Brugervenlige kontroller giver brugerne mulighed for at justere temperaturen i trin på °1 C.
- Tredobbelt excentrisk drev - Permanent smurte kuglelejer og vedligeholdelsesfri, børsteløs DC-motor giver pålidelig service og kontinuerlig drift.
- LED-display - Touchpad-kontroller med letlæselige, uafhængige LED-displays for temperatur, hastighed og tid giver operatøren mulighed for at se alle indstillinger på én gang. Giver gentagelige og nøjagtige resultater hver gang og er let synlig hen over laboratoriebordet. Timeren vil vise forløbet tid eller, i tilfælde hvor den er programmeret til brugerdefineret grænse, vil den slukke for enheden, når tiden når nul. Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
- Temperaturkalibreringstilstand - Giver brugeren mulighed for at kalibrere enheden til en ekstern temperaturenhed
- Ansøgninger - ELISA , Enzymaktivitetsanalyse, Enzymskæring, DNA-ligering, PCR
Specifications
Specifications
| Orbit | 3 mm |
| Hastighedsområde | 150 til 1200 rpm (PCR-plade) |
| Elektriske krav | 230 V,1 A, 450 W, Stiktype: EU, UK, CN |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | Ambient -10° til 95 °C (laveste mulige temperatur: 5 °C) |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Stiktype | EU-, UK-, CN-stik |
| Materiale | Aluminiumplatform |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 278 x 222 x 155 mm |
| Dimensioner (LxB) Platform | 7 x 5,5 tommer (180 x 140 mm) |
| Show More |