Få mere at vide
Electrothermal™ Varmeregulator temperatursonder
Artikelnummer. 11544098 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk) Maksimum:
400 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Maksimum Pakningsstørrelse
11544098 400 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11544098 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 9996503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4785.00 DKK
    3157.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 1627.19 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Vælg den passende temperatursonde, der er specifik for modellen af elektrotermisk digital varmeregulator (sælges separat)
  • Temperatursonder
  • Velegnet til brug med elektrotermiske digitale varmeregulatorer
  • Controller sælges separat
Tekniske data
Temperatur (engelsk) Maksimum 752 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 400 °C
Sensortyper PT100 sonde
Oversigt Klasse A
Type Temperatursonde
Til brug med (applikation) MC810B digital controller