Få mere at vide
JULABO™ CORIO™ CD-BC6 Varme Cirkulator
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15460582
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4,5 til 6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15460582 4,5 til 6 L Hver
1 options
Artikelnummer. 15460582 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9012506
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CORIO™ varmecirkulatorer har professionel teknologi til høje standarder og letter intern temperaturkontrol i badetank eller kontrol af eksternt tilsluttede applikationer.
  • Modeller til interne og eksterne applikationer
  • Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
  • Meget stille
  • Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
  • USB forbindelse
  • Højkvalitets badetanke i rustfrit stål med badelåg og afløbshane
  • Integreret kølespiral til modkøling
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Oversigt Varme Cirkulator
Kapacitet (metrisk) 4,5 til 6 L
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 150 °C
Type Varme Cirkulator
Vise LED
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer 2 fittings med modhager egnet til rør med 8 og 12 mm indre dia. (pumpeforbindelser M16x1 han)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Tryk 0,35 bar
Model- CORIO CD-BC6
Temperaturstabilitet ± 0,03 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 13 x 15 x 20 cm
Dimensioner (L x B x H) 44 x 24 x 47 cm
Vægt (metrisk) 10 kg