Få mere at vide
Grant Instruments™ Varmeblok til TS-DW Deep-well Microplate Thermoshaker
Artikelnummer. 15450474
Skift visning
Holder:
Axygen 96 dybbrøndsplade
Eppendorf 96 dybbrøndsplade
Sarstedt 96 dybbrøndsplade
Starlab 96 dybbrøndsplade
Størrelse:
1000 μl
1200 μl
2200 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Størrelse unitSize
15450474 Axygen 96 dybbrøndsplade 2200 μl Hver
15430474 Eppendorf 96 dybbrøndsplade 1000 μl Hver
15440474 Sarstedt 96 dybbrøndsplade 2200 μl Hver
15460474 Starlab 96 dybbrøndsplade 1200 μl Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15450474 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. B2A
Plads til én dybbrøndsplade til TS-DW Deep-well Microplate Thermoshaker
Blok til én plade med dyb brønd
  • Formet til at passe til mikropladerne for bedre varmeoverførsel
  • Tre års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) TS-DW Microplate Thermoshaker
Holder Axygen 96 dybbrøndsplade
Type Blok
Størrelse 2200 μl