Få mere at vide
Grant Instruments™ Varmeblok til TS-DW Deep-well Microplate Thermoshaker
Holder:
Axygen™ 96/2200 μl dybbrøndsplade
Eppendorf™ 96/1000μl dybbrøndsplade
Sarstedt™ 96/2200 μl dybbrøndsplade
Starlab™ 96/1200 μl dybbrøndsplade
Størrelse:
1000 μl
1200 μl
2200 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Blok til én plade med dyb brønd
- Formet til at passe til mikropladerne for bedre varmeoverførsel
- Tre års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | TS-DW Microplate Thermoshaker |
| Holder | Eppendorf™ 96/1000μl dybbrøndsplade |
| Type | Blok |
| Størrelse | 1000 μl |