Få mere at vide
Grant Instruments Varmeblok til TS-DW Centrifuge
Artikelnummer. 30274388
Skift visning
Holder:
Abgene 96-brønds plade, 1,2 ml
Abgene 96-brønds plade, 800 μl
Corning En Xygen 96/600μ L
EPPENDORF 96/500 μl-blok Deepwell
Mærke Deep Well Plate, 1,1 ml
Nunc, 96/2000μ L
PCR plade
PlateOne, 96/0,5 ml
PlateOne, 96/2 ml
PowerMag glasperleplade 96
Riplate 96/1000μ L
Riplate, 96/2000μ L
SSI Bio
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
30274388 Corning En Xygen 96/600μ L
30274357 EPPENDORF 96/500 μl-blok Deepwell
30274370 PlateOne, 96/0,5 ml
30274344 Abgene 96-brønds plade, 800 μl
17848970 Abgene 96-brønds plade, 1,2 ml
30274352 Mærke Deep Well Plate, 1,1 ml
30274383 Riplate 96/1000μ L
30274366 SSI Bio
30274333 PowerMag glasperleplade 96
30274354 Nunc, 96/2000μ L
30274386 PlateOne, 96/2 ml
30274362 Riplate, 96/2000μ L
30274368 PCR plade
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 30274388 Leverandør Grant Instruments Leverandørnr. B06A
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Profileret til at passe præcis til blokke for maksimal varmeoverførsel.
Bloktilbehør til brug med TS-DW
Fås til at passe til følgende blokke:
  • EPPENDORF 96/500μ L
  • Deepwell BlockPlateOne, 96/0,5 ml
  • Corning En Xygen 96/600μ L
  • Abgene 96-brønds plade, 800μ L
  • Abgene 96-brønds plade, 1,2 ml
  • Mærke Deep Well Plate, 1,1 ml
  • Riplate 96/1000μ L
  • SSI BioPowerMag glasperleplade 96
  • Nunc 96/2000μ L
  • PlateOne, 96/2 mLRiplate, 96/2000μ L
  • PCR plade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Kammermateriale Aluminium
Til brug med (udstyr) TS-DW
Holder Corning En Xygen 96/600μ L
Materiale Aluminium
Antal steder 1
Relativ luftfugtighed 80%
Type Varmeblok
Til brug med (applikation) Termisk blanding
Opvarmningstid 6 min. til 37 °C
Antal blokke 1
Produktlinje TS-DW termoshaker
Mængde 1 stk.
Størrelse 3,25 x 5 x 0,75 tommer.
garanti 2 år
Dimensioner (L x B x H) 3,25 x 5 x 0,75 tommer.
Længde (engelsk) 3,25 tommer.
Længde (metrisk) 80 mm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 80 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 20 mm
Dybde (engelsk) 5 tommer
Dybde (metrisk) 127 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 2.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 1.8 kg