Få mere at vide
Cole-Parmer™ Varmeblok til Electrothermal™ RS-250D-S rystereaktionsstationer
Artikelnummer. p-200022122 Shop alle Cole-Parmer produkter
Holder:
4 x 96-brønds PTFE mikroplader
40 x 24 mm Rør
96 x 16 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11894770
Brand: Cole-Parmer™ 9996805
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør varmeblokke for at holde dine reaktioner kørende.
  • Kompatibel med elektrotermiske RS9000 reaktionsstationer
Et års garanti
  • Tekniske data
    Oversigt Varmeblok til reaktionssystem
    Til brug med (udstyr) RS-250D-S rystereaktionsstationer
    Holder 4 x 96-brønds PTFE mikroplader
    Materiale PTFE
    Type Varmeblok
    Inkluderer 4 blokke, 96 brønde
    garanti 1 år