Få mere at vide
IKA™ Varmeblok
Artikelnummer. 17593636 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Magnetisk omrører RCT Digital
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17593636 Magnetisk omrører RCT Digital
1 options
Artikelnummer. 17593636 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020103369
IKA Flow Heating Block rummer fire skivereaktorer, som forsynes af IKA FLOW under reaktion.
  • IKA Flow Heating Block er installeret på magnetomrøreren RCT digital og har den maksimale kapacitet til at holde fire skivereaktorer, som fødes af IKA FLOW under reaktion.
  • Diskreaktoer kan købes separat.
  • Leveringsomfang
    • Varmeblok
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Magnetisk omrører RCT Digital