Få mere at vide
Heidolph™ Varmebade
Artikelnummer. 10059090 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Type:
Opvarmningsbad til olie
Varmebad
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10059090 Opvarmningsbad til olie 1 l Hver
10739551 Varmebad 4 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10059090 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5049300000
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Dette aluminiumsbad til overlegen varmeoverførsel kommer med to isolerede sikkerhedshåndtag og en sikkerhedskant til sikker montering på varmepladen.
  • 1-l Varmebad til olie
  • Oliebad Heidolph for olie op til 250 °C
  • Aluminiumsbad for overlegen varmeoverførsel
  • Leveres med to isolerede sikkerhedshåndtag og sikkerhedskant til sikker montering på kogepladen
  • Maksimal temperatur på 250 °C
  • Tilbehør til magnetomrørere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Til brug med (udstyr) Olie
Type Opvarmningsbad til olie