Få mere at vide
Heidolph™ Varmebad Væske
Artikelnummer. 15247618 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15247618 5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15247618 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5690060000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for optimal opvarmning af dit vandbad med denne varmebadevæske.
  • Til brug med opvarmning af laboratorieglasvarer og væsker
  • Varmebadevæske til op til 220 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Varme Bade
Temperatur (metrisk) Drift 220 °C
Volumen (metrisk) 5 l