Få mere at vide
Heathrow Scientific™ HDPE-belagt tråd-urinbeholderstativ, 6 x 4 format
Artikelnummer. 15371762 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Holder:
Prøvebeholdere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15371762 Prøvebeholdere Hver
1 options
Artikelnummer. 15371762 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS120091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 DKK
    365.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.61 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
HDPE Coated Wire Rack er et holdbart stativ til transport eller prøvehåndtering.
  • Kemisk resistent, HDPE-belagt ståltrådstativ
  • 24 brønde / 6 x 4 rør array
  • Autoklaverbar
  • Ideel til urinbeholdere op til 58 mm dia.
  • Slidset bund
  • Mesh bundstøtte
Tekniske data
Celledelere Ja
Certificeringer/compliance Ingen
Rene krav Ingen
Oversigt HDPE-belagt tråd-urinbeholderstativ, 58 mm dia., 6 x 4 format, blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Prøvebeholdere
Materiale Epoxybelagt stål
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Prøver
Til brug med (udstyr) Til urinbeholdere op til 58 mm dia.
Model- HS120091
Antal stativer 1
nr. pr. sag 12/Cs.
Mængde 1 stk.
Størrelse 39.3 x 26.2 x 5 cm
Dimensioner (L x B) 15,5 x 10,3 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 10,3 x 2 tommer.
Længde (metrisk) 39.3 cm
Længde (engelsk) 15,5 tommer
Bredde (engelsk) 10,3''
Højde (engelsk) 2 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 58 mm
Vægt (engelsk) 1.65 lb.
Vægt (metrisk) 0.74 kg
Inkluderer Stativ
Produkttype Prøve- og blodopsamlingsstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 5 cm
Array 4 x 6
Bredde (metrisk) 26.2 cm