Få mere at vide
Transformerbar kubeholder
Artikelnummer. 11700634 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
5 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11700634 5 Pk. Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11700634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 DKK
    383.43 DKK / Pakke med 5
    Spare 58.57 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold rørene oprejst, eller lav en kølestation. Fisherbrand™ Transformerbart terningestativ opbevarer sikkert 15 mL eller 50 mL rør med snap-in brøndindsatser. Fjern indsatserne for at opbevare større genstande eller fyld med is til en midlertidig kølearbejdsstation. Brugervenlig polypropylenboks kan autoklaveres.
Opbevar 15 mL og 50 mL rør opretstående med snap-in gitre
  • To aftagelige indsatser holder:
    • 16 x 15 ml rør (brønddiameter: 18 mm)
    • 9 x 50 ml rør (brønddiameter: 31 mm)
  • Holder rørene sikkert oprejst med dybe gitterbrønde
  • Nøglet låg, påtrykte gitter og første rørretning for nemt at lokalisere rør
Brug dem uden indsatser
  • Opbevar produkter i større størrelse
  • Fyld med is og brug som en midlertidig kølearbejdsstation
    • Ideel til undervisningslaboratorier eller dem med begrænset bænkplads
Funktioner
  • Robust, stiv polypropylenkonstruktion
  • Gennemsigtigt låg og gennemskinnelige bokssider for nem visning af røret
  • Lille fodaftryk: 125 x 125 x 129 mm
  • Autoklaverbar
  • Pakke med 5 lilla opbevaringsæsker
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lilla
Holder Rør (15 mL i 16 brønde, 50 mL i 9 brønde, større emner/is uden indsatser)
Materiale Polypropylen
Stillinger 2
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 5 Pk.
Størrelse 125 x 125 x 129 mm
Inkluderer 2 snap-in indsatser, låg
Produkttype Multi Stand Tube Rack
Hylder 2 niveauer
Højde (metrisk) 12.9 cm
Array 4 x 4 eller 3 x 3
Bredde (metrisk) 13.6 cm