Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Totemax™ Blodopsamlingsbakke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5159521 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Lyserød
Rød
Artikelnummer. 16340676
Brand: Heathrow Scientific™ HS120021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Totemax™ Blood Collection Trays unikke phlebotomy-bakkedesign og patenterede krog-funktion gør det muligt for bakken at være på eller over de fleste sengeheste, fodplader og gelændere uden for et typisk patientværelse. Hold bakken væk fra gulvet, bordpladen eller sengen.
  • Fremstillet af fødevaregodkendt HDPE for et holdbart design, der ikke går i stykker
  • Dyb bakkedesign hjælper med at reducere spild
  • Kroge låser på plads, når de ikke er i brug
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 tommer)
Til brug med (applikation) Prøve- og blodopsamling
Højde (engelsk) 11''
Højde (metrisk) 27.9 mm
Længde (engelsk) 17 tommer
Længde (metrisk) 43.2 mm
Størrelse 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 tommer)
Vægt (metrisk) 27.9 mm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 27.9 mm
Materiale HDPE-harpiks
Produkttype Blodopsamlingsbakke