Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Totemax™ Blodopsamlingsbakke
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Lyserød
Rød
Beskrivelse
- Made from food-grade HDPE for a durable non-breakable design
- Deep tray design helps reduce spills
- Hooks lock in place when not in use
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Lyserød |
| Dimensioner (L x B x H) | 43.2 x 27.9 x 27.9 mm (17 x 11 x 11 in.) |
| Til brug med (applikation) | Sample and Blood Collection |
| Højde (engelsk) | 11 in. |
| Højde (metrisk) | 27.9 mm |
| Længde (engelsk) | 17 in. |
| Længde (metrisk) | 43.2 mm |
| Størrelse | 43.2 x 27.9 x 27.9 mm (17 x 11 x 11 in.) |
| Vægt (metrisk) | 27.9 mm |
| Vis mere |