Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Dråbeprøveopbevaringsbakke
Artikelnummer. 15524149 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Prøvebeholdere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15524149 Prøvebeholdere Hver
1 options
Artikelnummer. 15524149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 DKK
    349.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.52 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Droplet Sample Opbevaringsbakken er fantastisk til prøveorganisering til det travle laboratorium. Opbevaringsbakkerne er slidstærke, og de kan bruges til prøvebeholdere med den medfølgende indsats eller til generelle laboratorieprodukter uden indsats.
  • Beholder og bakke er lavet af polystyren
  • Let og robust til at rumme op til 24 fulde prøvebeholdere (prøvebeholdere medfølger ikke)
  • Aftagelig indsats gør det muligt at bruge den ydre skal til opbevaring eller transport af laboratorieprodukter
  • Kan stables med andre bakker for at støtte så mange som fire høje
  • Integreret etiketholder og kort for at muliggøre let ændret identifikation
  • Kan let rengøres med almindelige desinfektionsmidler og bakteriedræbende midler
Tekniske data
Celledelere Ja
Certificeringer/compliance Ingen
Oversigt Dråbeprøveopbevaringsbakke, polystyren, blå/hvid
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid, Blå
Holder Prøvebeholdere
Materiale Polystyren
Stillinger 24
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Prøveopbevaring
Model- HS120172
nr. pr. sag 6 Pk.
nr. pr. pakke 1 hv.
Emballage Karton
Mængde 1 stk.
Størrelse 480 x 331 x 84 mm
Dimensioner (L x B) 18,9 x 13 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 18,9 x 13 x 3,3 tommer.
Længde (metrisk) 48 cm
Længde (engelsk) 18,90 tommer.
Bredde (engelsk) 13 tommer
Højde (engelsk) 3.30 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 58 mm
Vægt (engelsk) 2.88 lb.
Vægt (metrisk) 10.30 kg
Inkluderer Beholderopdeler
Produkttype Prøve- og blodopsamlingsstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 8.4 cm
Array 4 x 6
Bredde (metrisk) 33.10 cm