Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Blodopsamlingsbakke med 60-pladser
Artikelnummer. 16350726 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Inkluderer:
17 mm brønd, 60 pladser rørstativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
16350726 17 mm brønd, 60 pladser rørstativ Hver
1 options
Artikelnummer. 16350726 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS120261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 DKK
    585.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 131.13 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Blodopsamlingsbakken er let, tung i organisationen. Organiser dine forsyninger til flebotomi, IV-start eller kateterindføring med denne rummelige, robuste og nemme at rengøre bærebakke.
  • Tilpas rummene, så de passer til dine personlige behov med de medfølgende skillevægge
  • Komfortgrebshåndtag testet til at holde op til 10 kg
  • Letvægts ABS-konstruktion, der er nem at rengøre
  • Inkluderer et 17 mm rørstativ med 60 pladser
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 419 x 311 x 85 mm (16,4 x 12,2 x 3,3 tommer)
Dimensioner (L x B) 16,4 x 12,2 tommer.
Til brug med (applikation) Blodprøvesamling
Højde (engelsk) håndtag 9,4 tommer
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Højde (metrisk) håndtag 24.1 cm
Højde (metrisk) 8.5 cm
Holder Op til 22 lb.
Inkluderer 17 mm brønd, 60 pladser rørstativ
Længde (engelsk) 16,4''
Længde (metrisk) 41.9 cm
Antal steder 60
Antal Wells Kan tilpasses
Størrelse 419 x 311 x 85 mm
Vægt (engelsk) 2.62 lb.
Vægt (metrisk) 10.18 kg
Bredde (engelsk) 12,2 tommer
Bredde (metrisk) 31.1 cm
Materiale ABS
Produkttype Blodopsamlingsbakke