Få mere at vide
Fisherbrand™ Netledningssæt
Artikelnummer. 12992041 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Fisherbrand Mini-centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12992041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Arbejder med Fisherbrand™ Strømadapter til Mini Centrifuge. Fisherbrand™ Netledningssæt til minicentrifuge inkluderer ledninger til EU, UK, CH og USA .
  • Til brug med Fisherbrand™ Mini Centrifuge
  • Inkluderer ledninger, der er kompatible med EU, UK, CH og USA spændinger
Tekniske data
Type Netledningssæt
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Mini-centrifuge
Inkluderer Ledninger til brug i EU, UK, CH og USA
Spænding 100 til 240 V