Få mere at vide
Ohaus™ Opvarmet termisk shaker
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til opvarmnings- og afkølingsapplikationer, der kræver ensartet og præcis højhastighedsrystning med pålidelig temperaturkontrol fra 17 C °under omgivelsestemperatur til 100 °C
- Temperaturen kan brugerkalibreres, når præcision er påkrævet
- Tilpas applikationer med udskiftelige blokke til at rumme rør& mikroplader
- Intuitiv berøringsskærm giver brugeren mulighed for at se alle trin i programmet, mens han overvåger fremskridtene
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Hastighedsområde | 300 til 3000 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 0,9 A |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 100 °C |
| Strømstyrke | 0,9 A |
| Holder | Termisk blok |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV |
| Dybde (engelsk) | 10,25''. |
| Dybde (metrisk) | 26.00 cm |
| Dimensioner (L x B) | 26.00 x 24.80 cm |
| Vis mere |