Få mere at vide
Labconco™ Opvarmede hylder med sensorer
Artikelnummer. p-7079268 Shop alle Labconco Corporation produkter
Spænding:
230 V
Til brug med (applikation):
Bulkbakketørrer
Lille bakketørrer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15864105
Brand: Labconco™ 730151010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
1 hylde, 1 temperatursonde
Kræver
FreeZone Frysetørrer, FreeZone Bulkbakketørrer
Bruges til at overvåge prøve- eller hyldetemperatur
  • FreeZone Bulk- og småbakketørrere inkluderer tre og kan rumme to ekstra opvarmede hylder med sensorer
  • Sensor, der følger med opvarmet hylde, kan bruges til at overvåge prøve- eller hyldetemperatur
  • Hylder til bakketørrere er 32,2 W x 43,2 cm D (12,7 x 17 tommer) hver. Hylder til små bakketørrere er 26,9 W x 30,5 cm D (10,6 x 12,0 in.) hver
  • Rustfrit stålhylde med 200w varmelegeme og sensorsonde
garanti
Et år
Tekniske data
Type Opvarmet hylde
Temperaturområde (metrisk) +60 °C
Materiale Stål
Til brug med (applikation) Bulkbakketørrer
Inkluderer 1 hylde, 1 temperatursonde
Dybde (engelsk) 17 tommer
Dybde (metrisk) 43.1 cm
Bredde (engelsk) 17 tommer
Bredde (metrisk) 43.1 cm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 18 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 8.16 kg