Få mere at vide
Labconco™ Opvarmet hylde med sensor, tørretumbler
Artikelnummer. 13484890 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Labconco™ FreeZone™ Bulkbakketørrere
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
13484890 Labconco™ FreeZone™ Bulkbakketørrere
1 options
Artikelnummer. 13484890 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7760801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8935.00 DKK
    8300.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 634.34 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Den opvarmede hylde med sensor er til brug med Labconco™ FreeZone™ Bulkbakketørrere.
  • 200-watt varmelegeme sikrer effektiv opvarmning fra− 20 °C til 60 °C.
  • En mikroprocessor i Bulk Tray Dryer holder systemtemperaturen inden for 3 °C fra indstillingspunktet.
  • FreeZone™ Bulk bakketørrere inkluderer tre og kan rumme to ekstra opvarmede hylder med sensorer.
Tekniske data
Type Hylde
Til brug med (udstyr) Labconco™ FreeZone™ Bulkbakketørrere
Dybde (engelsk) 16,6 tommer.
Dybde (metrisk) 42.2 cm
Bredde (engelsk) 12,7 tommer.
Bredde (metrisk) 32.1 cm
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 5 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.3 kg