Få mere at vide
Labconco™ Opvarmede produkthylder, små
Artikelnummer. 10286433 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Tørringskamre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10286433 Tørringskamre Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 10286433 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7509201
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opvarmede produkthylder består af tre aluminiumshylder med 1/4 tommer fælge, tre støttestænger i rustfrit stål, ni clips til hyldehøjdejustering, lavspændingstransformer med variabel varmeregulering til +40° C (+104° F), og tre gummifødder.
Opvarmede produkthylder består af tre aluminiumshylder med 1/4 tommer fælge, tre støttestænger i rustfrit stål, ni clips til hyldehøjdejustering, lavspændingstransformer med variabel varmeregulering til +40° C (+104° F), og tre gummifødder. Produkthylderne rummer bulkprøver, mikrotiterplader, hætteglas eller serumflasker. De er designet til at passe inde i tørrekamre (sælges separat).
Tekniske data
Type Opvarmet hylde
Materiale Aluminium
Certificeringer/compliance CE
Til brug med (udstyr) Tørringskamre
Spænding 0 til 300 V