Få mere at vide
Labconco™ Opvarmede produkthylder
Artikelnummer. 10443285 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
254 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10443285 254 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10443285 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7509401
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Variable varmereguleringshylder til frysetørring af prøver.
  • Tre aluminiumshylder med 6,35 mm fælge
  • Tre støttestænger i rustfrit stål
  • Ni clips til justering af hyldehøjde
  • Lavspændingstransformer med variabel varmeregulering til +40 °C (+104 °F)
  • Tre gummifødder
Tekniske data
Type Opvarmet hylde
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) Op til 40 °C
Størrelse Større
Diameter (engelsk) 10''
Diameter (metrisk) 254 mm
Højde (engelsk) 11,75 tommer.
Højde (metrisk) 298 mm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 15.0 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 6.8 kg