Få mere at vide
Labconco™ Opvarmede produkthyldekamre
Artikelnummer. 15782857 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Schuko
Højde (metrisk):
43,1 cm
62,4 cm
Inkluderer:
3 hylder og gennemsigtigt kammer
5 hylder og gennemsigtigt kammer
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Højde (metrisk) Inkluderer Spænding Pakningsstørrelse
15782857 Schuko 43,1 cm 3 hylder og gennemsigtigt kammer 230 V Hver
15702867 Schuko 62,4 cm 5 hylder og gennemsigtigt kammer 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15782857 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 780801030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66965.00 DKK
    57151.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 9813.02 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Indeholder
3 hylder og gennemsigtigt kammer
Kræver
FreeZone Frysetørrer
Tillader tørring af bulkprøver eller tørring af serumflasker, hætteglas eller mikroplader. Labconco Opvarmede produkthyldekamre er trådløse og aftagelige, så de kan placeres i fryseren til forfrysning.
  • Korte kamre omfatter tre hylder med en diameter på 10 tommer og tre temperatursonder; Høje kamre inkluderer fem hylder med en diameter på 10 tommer og fem temperatursonder
  • Hylderne er trådløse og aftagelige, så de kan placeres i en fryser til forfrysning
  • Hver hylde er højdejusterbar for at rumme en bred vifte af prøvestørrelser
  • Kammer forbinder til FreeZone Frysetørrer til kontrol og registrering af hyldetemperatur fra Lyo-Works vise
  • Temperaturen kan indstilles fra− 20° C til 60° C (− 4° F til 140° F)
  • Hvert kammer inkluderer en klar akrylcylinder med en diameter på 12 tommer, en vakuumudløsningsventil og en åbning på 8 tommer i diameter til opsamler i bunden af kammeret
  • Passer til kondensatorer med en diameter på 10,12 eller 14,0 tommer
  • Til brug med evt FreeZone Frysetørrer undtagen Legacy-modeller
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Opvarmet hylde
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C
Materiale Stål (hylder), akryl (kammer)
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer 3 hylder og gennemsigtigt kammer
Dybde (engelsk) 15,2 tommer
Dybde (metrisk) 38.6 cm
Bredde (engelsk) 15,2 tommer
Bredde (metrisk) 38.6 cm
Højde (engelsk) 17 tommer
Højde (metrisk) 43,1 cm
Strømstyrke 2A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 80 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 36.29 kg