Beskrivelse
- Kamre tillader tørring af bulkprøver eller tørring af serumflasker, hætteglas eller mikroplader.
- Hylderne med en diameter på 10 tommer er trådløse og aftagelige, så de kan placeres i en fryser til forfrysning.
- Kammer forbinder til en FreeZone Frysetørrer til kontrol og registrering af hyldetemperatur fra Lyo-Works vise.
- Hvert kammer inkluderer en klar akrylcylinder med en diameter på 12 tommer, vakuumudløsningsventil, hætte til vakuumport og åbning med en diameter på 8 tommer til opsamler i bunden af kammeret. Passer til kondensatorer med en diameter på 10,12 eller 14,0 tommer.
- Indeholder tre hylder og tre temperaturprober.
- Til brug med evt FreeZone Frysetørrer fremstillet efter juli 2017.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opvarmet produktkammer |
| Antal hylder | 5 |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C til +60 °C |
| Materiale | Akryl |
| Inkluderer | Ventiler |
| Stiktype | Alt undtagen Nordamerika |
| Spænding | 230 V |