Få mere at vide
Ohaus™ Opvarmet/afkølet termisk shaker
Artikelnummer. 15722219 Shop alle Ohaus produkter
Hastighedsområde:
300 til 3000 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15722219
Brand: Ohaus™ 30391998
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Opvarmet/afkølet termisk rysteapparat designet til applikationer, der kræver ensartet og præcis højhastighedsrystning med temperaturkontrol.
  • Designet specielt til applikationer, der kræver ensartede og præcise resultater
  • Med mulighed for hurtig opvarmning, afkøling og højhastighedsrystning
  • Bruger udskiftelige blokke til at rumme en bred vifte af rør og mikropladeformater
  • Den brugervenlige 109 mm brede (4,3 tommer) LCD-farve-touchskærmsgrænseflade giver brugeren mulighed for at gemme og synligt spore fremskridt gennem live-statuslinjen
  • Forbedret elektronik og dobbelte temperatursensorer giver nøjagtige, pålidelige temperaturindstillinger over hele driftsområdet
  • Intern hukommelse gemmer fem separate fem-trins programmer, ubegrænset med USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Hastighedsområde 300 til 3000 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 0,0 A
Temperaturområde (metrisk) Ambient -17° til 100 °C
Strømstyrke 0,9 A
Dybde (engelsk) 10,25''.
Dybde (metrisk) 26.00 cm
Dimensioner (L x B) 26.00 x 24.80 cm
Dimensioner (L x B x H) 26 x 24.8 x 13.2 cm
Højde (engelsk) 5,20 tommer.
Højde (metrisk) 13.2 cm
Længde (engelsk) 10,25''.
Længde (metrisk) 26.00 cm
Bredde (engelsk) 9,75 tommer.
Bredde (metrisk) 24.80 cm
Model- Børsteløs DC-motor
Vise Tryk på kontrol
Timer rækkevidde 1 sek. til 99:59 timer.