Få mere at vide
Biochrom Opvarmet celleholder til Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre
Type:
Opvarmet celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Opvarmet celleholder
- Til brug med Biochrom Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Novaspec III+ og Novaspec Pro spektrofotometre |
| Type | Opvarmet celleholder |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Til termostaterede målinger ved 37 °C |
| Til brug med (udstyr) | Novaspec III+, Novaspec Pro, WPA S800+ og S1200+ spektrofotometre |
| Driftstemperatur | 37 °C |