Få mere at vide
Jenway™ Opvarmet celle 10 x 10 mm enkelt kuvetteholder til 7200 spektrofotometer
Beskrivelse
- Opvarmet celletilbehør forsynet med en britisk, EU og amerikansk strømledning, som er nødvendig for at forsyne spektrofotometeret og den opvarmede celle
- Nem at udskifte ved hjælp af den ergonomiske fingerskrue
- Temperaturområde på 32 til 42 °C med en opløsning på 0,5 °C
- Den opvarmede celle styres af betjeningssoftwaren på instrumentet
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | 7200 Synligt scanningsspektrofotometer |
| Type | Opvarmet cellekuvetteholder |
| Til brug med (udstyr) | 7200 Synligt scanningsspektrofotometer |
| Inkluderer | Storbritannien, EU og USA fører til magten |
| Driftstemperatur | 32 til 42 °C |
| Opløsning | 0,5 °C |