Få mere at vide
GM MERC Biotech Heat Transfer Fluid for Osmometers and Cryoscopes
Descrizione
- Suitable for all osmometers and cryoscopes
- 160 mL flask (fits into Osmometer Model 3250)
- Manufactured in Denmark
- Medical grade cooling fluid
- Consistently quality controlled on the 3900 and 3250 osmometers
Specifica
Specifica
| Til brug med (udstyr) | Osmometers and Cryoscopes |
| Engangs | Single-use |
| Volumen (metrisk) | 160 ml |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?