Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Artikelnummer. p-8001514
Farve:
Gul
Sort på gul
Trådmåler:
16 AWG - 8 AWG
20 AWG - 10 AWG
Dimensioner (LxB):
2,13 m x 11,15 mm
42,16 x 25,78 mm
Mængde:
1 stk.
1000 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13458259
Brand: Brady™ 143232
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bulk roll of PermaSleeve markers. PermaSleeve™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification.
  • These Sleeves are self-extinguishing.
  • Meet the requirements of SAE AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 method 215K and is UL224 recognised.
  • CSA acceptance pending.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognised
Oversigt BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker PermaSleeve Wiremarker Sleeves
Farve Sort på gul
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Polyolefin
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Wire and Cable Markers
Til brug med (applikation) Electrical labelling, Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, BMP53
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -55°C
nr. pr. pakke 1 Sleeve/Box
Mængde 1 stk.
Krympeforhold 3:1
Softwaretype LabelMark
Temperaturområde (engelsk) -67°F to +275°F
Temperaturområde (metrisk) -55°C to +135°C
Trådmåler 16 AWG - 8 AWG
Dimensioner (LxB) 2,13 m x 11,15 mm
Længde (engelsk) 2.33 yd.
Længde (metrisk) 2.13 m
Højde (engelsk) 0.44 in.
Højde (metrisk) 11.15 mm