Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Artikelnummer. 11791765
Farve:
Black on Yellow
Yellow
Trådmåler:
16 AWG - 8 AWG
20 AWG - 10 AWG
Dimensioner (LxB):
2.13 m x 11.15 mm
42.16 x 25.78 mm
Mængde:
1 Ea.
1000 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11791765
Brand: Brady™ 115013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bulk roll of PermaSleeve markers. PermaSleeve™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification.
  • These Sleeves are self-extinguishing.
  • Meet the requirements of SAE AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 method 215K and is UL224 recognised.
  • CSA acceptance pending.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognised
Oversigt Bulk PermaSleeve Wire Marker Sleeves for BMP61 and BMP71
Farve Yellow
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Polyolefin
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Wire and Cable Markers
Til brug med (applikation) Electrical labelling, Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP61, BMP71
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -55°C
nr. pr. pakke 1000 Sleeves/Box
Mængde 1000 Pk.
Form Rectangle
Krympeforhold 3:1
Temperaturområde (engelsk) -67°F to +275°F
Temperaturområde (metrisk) -55°C to +135°C
Lodret gentagelse (metrisk) 19.05 mm
Trådmåler 20 AWG - 10 AWG
Dimensioner (LxB) 42.16 x 25.78 mm
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 in.
Højde (engelsk) 0.34 in.
Højde (metrisk) 8.51 mm
Diameter (engelsk) 0.06 to 0.15 in.
Diameter (metrisk) 1.57 to 3.81 mm