Få mere at vide
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Artikelnummer. 11707124
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11707124
Brand: Brady™ 114942
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Oversigt BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Farve Gul
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Polyolefin
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttype Wire Marker Sleeve
Til brug med (applikation) For wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 500/Roll
Form Rectangle
Krympeforhold 3:1
Størrelse (metrisk) 44.83 x 6 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -55°C to +135°C
Trådmåler 22 to 16 AWG
Dimensioner (LxB) 6 x 44.83 mm
Bredde (metrisk) 44.83 mm
Højde (metrisk) 9.53 mm