Få mere at vide
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Artikelnummer. 11797134
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11797134 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 11797134 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 114986
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Oversigt BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Polyolefin
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttype Wire Marker Sleeve
Til brug med (applikation) For wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 100/Roll
Form Rectangle
Krympeforhold 3:1
Størrelse (metrisk) 44.83 x 21.6 (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -55°C to +135°C
Trådmåler 8 to 1 AWG
Dimensioner (L x B) 21.60 x 44.83 mm
Bredde (metrisk) 44.83 mm
Højde (metrisk) 21.6 mm
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.