Få mere at vide
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Artikelnummer. 11777134
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11777134 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 11777134 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 114984
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Oversigt BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Polyolefin
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttype Wire Marker Sleeve
Til brug med (applikation) For wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 100/Roll
Form Rectangle
Krympeforhold 3:1
Størrelse (metrisk) 25.78 x 21.6 (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -55°C to +135°C
Trådmåler 8 to 1 AWG
Dimensioner (L x B) 21.60 x 25.78 mm
Bredde (metrisk) 25.78 mm
Højde (metrisk) 21.6 mm