Få mere at vide
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531 |
| Oversigt | Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Matte |
| Format | Roll |
| Materiale | Polyolefin |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Dot Matrix, Thermal Transfer |
| Produkttype | Wire Marker Sleeve |
| Til brug med (applikation) | For wire and cable marking |
| Vis mere |