Få mere at vide
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Artikelnummer. 11791805
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11791805
Brand: Brady™ 115003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Oversigt Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Polyolefin
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttype Wire Marker Sleeve
Til brug med (applikation) For wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Mængde 2500/Roll
Form Rectangle
Krympeforhold 3:1
Størrelse (metrisk) 44.83 x 4.6 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -55°C to +135°C
Trådmåler 28 to 18 AWG
Dimensioner (LxB) 4.6 x 44.83 mm
Bredde (metrisk) 44.83 mm
Højde (metrisk) 4.6 mm
Diameter (metrisk) 2.03 to 0.58 mm